Learn More
2,4,6-Trifluorobenzonitrile, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11328316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità unitSize
11328316 5 g 5g
11318316 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11328316 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15525.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96606-37-0
Formula molecolare C7H2F3N
Molecular Weight (g/mol) 157.095
Numero MDL MFCD00042399
InChI Key HTKFGTCCOJIUIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorobenzenecarbonitrile, ncr bf df ff, pubchem1565, acmc-209s7e, ksc488g9f, 2,4,6-trifluoro-benzonitrile, 2,4,6-trifluorobenzonitrile, benzonitrile, 2,4,6-trifluoro-, radical ion 1-9ci
PubChem CID 737177
IUPAC Name 2,4,6-trifluorobenzonitrile
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C#N)F)F
Spécification
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluorobenzonitrile
Punto di fusione 55°C to 58°C
Punti di ebollizione 179°C
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 5512504
Peso formulazione 157.1
Percent Purity 99%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.