Learn More
2,4,6-Trifluorobenzylamine, TRC
Codice prodotto. 30456967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456967 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456967 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790065250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluorobenzylamine
CAS 214759-21-4
Formula molecolare C7H6F3N
Quantità 250 mg
Sinonimo Benzenemethanamine','2,4,6-trifluoro-, 2,4,6-Trifluorobenzenemethanamine, (2,4,6-Trifluorophenyl)methanamine, 2,4,6-Trifluorobenzylamine
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2H,3,11H2
SMILES NCc1c(F)cc(F)cc1F
IUPAC Name (2,4,6-trifluorophenyl)methanamine
Molecular Weight (g/mol) 161.12
Peso formulazione 161.0452