Learn More
2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11327446
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327446 5 g 5g
11317446 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327446 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09478.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206761-91-3
Formula molecolare C7H2F3NS
Molecular Weight (g/mol) 189.155
Numero MDL MFCD00041045
InChI Key JPISVBDECFJHDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trifluorophenyl isothiocyanate, 2,4,6-trifluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanato, 2,4,6-trifluorobenzenisothiocyanate, pubchem5012, acmc-1co87, 1-isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene, #
PubChem CID 605056
IUPAC Name 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanatobenzene
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N=C=S)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate
Punti di ebollizione 111°C to 112°C (35 mmHg)
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 5 g
Numero UN UN2922
Beilstein 6921217
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 189.16
Percent Purity 97%