Learn More
2,4,6-Trifluoropyridine, 97%
Codice prodotto. 11368926
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368926 1 g 1g
11378926 5 g 5g
11388926 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368926 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19541.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 3512-17-2 | C5H2F3N | 133.073 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3512-17-2
Formula molecolare C5H2F3N
Molecular Weight (g/mol) 133.073
Numero MDL MFCD03001161
InChI Key UZDRWXKBKVVUTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trifluoro-pyridine, pyridine, 2,4,6-trifluoro, pubchem7794, 2,4,6 trifluoropyridine, acmc-1cp7f, 2,4,6-tris fluoranyl pyridine
PubChem CID 2783289
IUPAC Name 2,4,6-trifluoropyridine
SMILES C1=C(C=C(N=C1F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluoropyridine
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 17°C (62°F)
Quantità 1 g
Numero UN UN2924
Beilstein 1364338
Peso formulazione 133.07
Percent Purity 97%