Learn More
2,4,6-Trifluoropyrimidine, 98%
Codice prodotto. 11391567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391567 5 g 5g
11381567 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04404.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 696-82-2 | C4HF3N2 | 134.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-82-2
Formula molecolare C4HF3N2
Molecular Weight (g/mol) 134.06
Numero MDL MFCD00039705
InChI Key NTSYSQNAPGMSIH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 2,4,6-trifluoro, pubchem6891, 2,4,6-trifluoropyrimide, 2,4, 6-trifluoropyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trifluoro, pyrimidine, 2,4,6-trifluoro-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 69677
IUPAC Name 2,4,6-trifluoropyrimidine
SMILES FC1=CC(F)=NC(F)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trifluoropyrimidine
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Indice di rifrazione 1.405
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 607190
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 134.06
Percent Purity 98%