Learn More
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11974861 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11974861 100 g 100g
10643563 5 g 5g
10635192 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11974861 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139791000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 480-66-0 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-66-0
Formula molecolare C8H8O4
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Numero MDL MFCD00002287
InChI Key XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 2',4',6'-trihydroxyacetophenone, phloroacetophenone, phloracetophenone, acetophloroglucine, 2,4,6-trihydroxyacetophenone, acetylphloroglucinol, ethanone, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl, 2-acetylphloroglucinol, 1-2,4,6-trihydroxyphenyl-ethanone
PubChem CID 68073
ChEBI CHEBI:64344
IUPAC Name 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2', 4', 6'-Trihydroxyacetophenone
Punto di fusione 219.0°C to 222.0°C
Colore Brown to Orange-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare (HO)3C6H2COCH3
Quantità 100 g
Beilstein 08,II,442
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.