Learn More
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate, TRC
Codice prodotto. 30456527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30456527 100 mg -
30449874 50 mg -
30454327 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456527 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT888025100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 249278-28-2
Formula molecolare C8H8O4 . H2O
Molecular Weight (g/mol) 186.16
Sinonimo 1-(2,4,6-Trihydroxyphenyl)ethan-1-one Hydrate
IUPAC Name 1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone;hydrate
SMILES O.CC(=O)c1c(O)cc(O)cc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2',4',6'-Trihydroxyacetophenone Monohydrate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8O4.H2O/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12;/h2-3,10-12H,1H3;1H2
Peso formulazione 186.0528