Learn More
2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Phloroglucinol carboxaldehyde |
| CAS | 487-70-7 |
| Formula molecolare | C7 H6 O4 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2,4,6-Trihydroxybenzaldehyde, Phloroglucinaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6O4/c8-3-5-6(10)1-4(9)2-7(5)11/h1-3,9-11H |
| SMILES | Oc1cc(O)c(C=O)c(O)c1 |
| IUPAC Name | 2,4,6-trihydroxybenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 154.12 |
| Peso formulazione | 154.027 |