Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11368175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11368175 5 g 5g
11378175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11368175 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08445.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105536-22-9 | C15H25NO2S | 283.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105536-22-9
Formula molecolare C15H25NO2S
Molecular Weight (g/mol) 283.43
Numero MDL MFCD00051975
InChI Key PRMNQLMPSVOZIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonamide, 2,4,6-tris methylethyl benzenesulfonamide, cbmicro_034663, acmc-1bt32, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamine, benzenesulfonamide,2,4,6-tris 1-methylethyl
PubChem CID 736244
IUPAC Name 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(N)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 113°C to 116°C
Quantità 5 g
Beilstein 2658523
Peso formulazione 283.44
Percent Purity 98%