Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 6553-96-4 |
| Formula molecolare | C15H23ClO2S |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 302.86 |
| Peso formulazione | 302.1107 |