Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide, TRC
Codice prodotto. 30456823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456823 100 mg 100mg
30452786 10 mg 10mg
30453459 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30456823 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT886183100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39085-59-1
Formula molecolare C15H26N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 298.44
IUPAC Name 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzenesulfonohydrazide
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Peso formulazione 298.1715