Specifications
| Materiale o nome chimico | 2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 118.0°C to 120.0°C |
| Colore | Beige |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3O)3C6H2CHO |
| Show More |