Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30449796
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449796 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449796 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT79583550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 830-79-5
Formula molecolare C10H12O4
Quantità 50 g
Sinonimo 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C10H12O4/c1-12-7-4-9(13-2)8(6-11)10(5-7)14-3/h4-6H,1-3H3
SMILES COc1cc(OC)c(C=O)c(OC)c1
IUPAC Name 2,4,6-trimethoxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Peso formulazione 196.0736