Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11391787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11391787 25 g 25g
11381787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11391787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04997.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 570-02-5
Formula molecolare C10H12O5
Molecular Weight (g/mol) 212.20
Numero MDL MFCD00016497
InChI Key JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
PubChem CID 68441
IUPAC Name 2,4,6-trimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Punto di fusione ∽158°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 1972294
Peso formulazione 212.2
Percent Purity 98%