Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11955301
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
146548-59-6
C10H15NO3·ClH
233.7
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
16211914
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
146548-59-6
C10H15NO3·ClH
233.7
BLFRMOOGAICNSZ-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, 2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem7389, 2, 4, 6-trimethoxybenzylamine hydrochloride, acmc-1c5nr, benzenemethanamine, 2,4,6-trimethoxy-, hydrochloride, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
16211914
(2,4,6-trimethoxyphenyl)methanamine;hydrochloride
COC1=CC(=C(C(=C1)OC)CN)OC.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 204°C to 207°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 233.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethoxybenzylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.