Learn More
2,4,6-Trimethoxytoluene, 97%
Codice prodotto. 11371527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11371527 25 g 25g
11361527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02155.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14107-97-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14107-97-2
Formula molecolare C10H14O3
Molecular Weight (g/mol) 182.219
Numero MDL MFCD00008375
InChI Key TZPKFPYZCMHDHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84201
IUPAC Name 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethoxytoluene
Punto di fusione 27°C to 28°C
Punti di ebollizione 100°C to 105°C (1 mmHg)
Indice di rifrazione 1.531
Quantità 25 g
Beilstein 2048952
Sinonimo 2,4,6-trimethoxytoluene, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl, acmc-1bvuf, toluene, 2,4,6-trimethoxy, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl-benzene, #, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-methyl
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 97%