Learn More
2,4,6-Trimethylaniline, 97%
Codice prodotto. 11955211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11955211 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10615212 100 g Bottiglia in vetro 100g
10432845 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11955211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157960025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-05-1
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00007740
InChI Key KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC Name 2,4,6-trimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethylaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5.0°C
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 233.0°C
Punto d'infiammabilità 96°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3C6H2NH2
Indice di rifrazione 1.5505 to 1.5525
Quantità 2.5 kg
Beilstein 12,116
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most common solvents
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.