Learn More
2,4,6-Trimethylaniline, 98%
Codice prodotto. 11499983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499983 100 g 100g
11409993 500 g 500g
11419993 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499983 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13049.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs' catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs′ catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
Solubility
Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-05-1
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00007740
InChI Key KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC Name 2,4,6-trimethylaniline
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylaniline
Punto di fusione -5°C
Densità 0.962
Punti di ebollizione 232°C to 234°C
Punto d'infiammabilità 96°C (204°F)
Indice di rifrazione 1.551
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 636559
Informazioni di solubilità Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline