Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295054
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10295054 25 g 25g
10009211 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10295054 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB12350EB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1541-10-2
Formula molecolare C9H12S
Molecular Weight (g/mol) 152.255
Numero MDL MFCD00218475
InChI Key PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzenethiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)3C6H2SH
Quantità 25 g
Peso formulazione 152.26
Percent Purity 97%