Learn More
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide |
| CAS | 16182-15-3 |
| Formula molecolare | C9H14N2O2S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041 |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN |
| IUPAC Name | 2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.28 |
| Peso formulazione | 214.0776 |