Learn More
2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide, TRC
Codice prodotto. 30453841
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453841 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453841 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT798280500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
CAS 16182-15-3
Formula molecolare C9H14N2O2S
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041
InChI Formula InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzenesulfonohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 214.28
Peso formulazione 214.0776