Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11473784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11473784 250 g 250g
11453784 10 g 10g
11463784 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11473784 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11831.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 480-63-7
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00002481
InChI Key FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
IUPAC Name 2,4,6-trimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Punto di fusione 153°C to 155°C
Quantità 250 g
Beilstein 1866187
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 99%