Learn More
2,4,6-Trimethylphenol, 98%
Codice prodotto. 11494090
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494090 25 g 25g
11437297 100 g 100g
11447297 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494090 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15041.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.194 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-60-6
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.194
Numero MDL MFCD00002235
InChI Key BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC Name 2,4,6-trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylphenol
Punto di fusione 70°C to 74°C
Punti di ebollizione 220°C to 221°C
Quantità 25 g
Numero UN UN2430
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 98%