Learn More
2,4,6-Trimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 10356880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356880 10 g Bottiglia in vetro 10g
10005763 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10356880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140210100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-60-6
Formula molecolare C9H12O
Molecular Weight (g/mol) 136.19
Numero MDL MFCD00002235
InChI Key BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC Name 2,4,6-trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70°C to 73°C
Colore Beige
Punti di ebollizione 220°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3C6H2OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 518
Peso formulazione 136.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles