Learn More
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11353266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11353266 1 g 1g
11363266 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353266 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12611.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It hydrolyzes in water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents, alcohols, amines, bases and heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2958-62-5
Formula molecolare C10H11NO
Molecular Weight (g/mol) 161.204
Numero MDL MFCD00019909
InChI Key HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC Name 2-isocyanato-1,3,5-trimethylbenzene
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Punto di fusione 43°C to 46°C
Punti di ebollizione 218°C to 220°C
Punto d'infiammabilità 104°C (219°F)
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2085601
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It hydrolyzes in water.
Peso formulazione 161.21
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H300-Letale se ingerito.
  • H330-Letale se inalato.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P320-Trattamento specifico urgente (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.