Learn More
2,4,6-Trimethylstyrene, 95%, stab. with 500ppm 4-tert-butylcatechol
Descrizione
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4,6-Trimethylstyrene is used as an intermediate to produce other chemicals like 2-Methoxy-1-(2, 4, 6-trimethyl-phenyl)-ethanone.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
It is sensitive to light. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-Trimethylstyrene |
| Nota nome | stabilized with 500ppm 4-tert-butylcatechol |
| Densità | 0.908 |
| Punti di ebollizione | 208°C to 209°C |
| Punto d'infiammabilità | 75°C (167°F) |
| Indice di rifrazione | 1.5295 |
| Quantità | 1 g |
| Beilstein | 1904365 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in methanol. |
| Peso formulazione | 146.23 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 2,4,6-Trimethylstyrene
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylstyrene