Learn More
2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
Codice prodotto. 15214744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214744 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15214744 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436280050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 769-25-5 | C11H14 | 146.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4, 6-Trimethylstyrene
CAS 769-25-5
Densità 0.9060g/mL
Punti di ebollizione 209°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Formula molecolare C11H14
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.906
Sinonimo 2,4,6-trimethylstyrene, 1,3,5-trimethyl-2-vinylbenzene, 2-vinylmesitylene, mesitylethylene, vinylmesitylene, styrene, 2,4,6-trimethyl, unii-89fv7yq871, benzene, 2-ethenyl-1,3,5-trimethyl, 2,6-trimethylstyrene, styrene,4,6-trimethyl
InChI Key PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C=C)C
IUPAC Name 2-ethenyl-1,3,5-trimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 146.23
PubChem CID 13036
Peso formulazione 146.23
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Trimethylstyrene, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.