Learn More
2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine, 97%
Codice prodotto. 15407617
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15407617 1 g 1g
15417617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407617 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H36052.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 42333-76-6 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42333-76-6
Formula molecolare C18H12N6
Molecular Weight (g/mol) 312.34
Numero MDL MFCD23379843
InChI Key UOSYDSDIRAXTTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4,6-tris 3-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri-3-pyridinyl-1,3,5-triazine, tris pyridin-3-yl-1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 3-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 11472427
IUPAC Name 2,4,6-tripyridin-3-yl-1,3,5-triazine
SMILES C1=CC(=CN=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CN=CC=C1)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Punto di fusione >300°C
Colore White to Yellow
Quantità 1 g
Peso formulazione 312.33
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Tris(3-pyridyl)-1,3,5-triazine