Learn More
2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine, 98%, stab. with 100ppm hydroquinone
Codice prodotto. 15410847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15410847 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15410847 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16274.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 101-37-1 | C12H15N3O3 | 249.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tris(allyloxy)-1,3,5-triazine
Nota nome stabilized with 100ppm hydroquinone
CAS 101-37-1
Punto di fusione 25°C to 28°C
Punti di ebollizione 149°C to 150°C (4 mmHg)
Punto d'infiammabilità 166°C (331°F)
Formula molecolare C12H15N3O3
Numero MDL MFCD00006049
Quantità 50 g
Numero UN UN3077
Sinonimo triallyl cyanurate, 2,4,6-triallyloxy-1,3,5-triazine, triallyl cyanaurate, activator oc, rhenofit tac, cyanuric acid triallyl ester, perkalink 300, tripropargyl cyanurate, perkalink 300-50d, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris 2-propenyloxy
InChI Key BJELTSYBAHKXRW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CCOC1=NC(=NC(=N1)OCC=C)OCC=C
IUPAC Name 2,4,6-tris(prop-2-enoxy)-1,3,5-triazine
Molecular Weight (g/mol) 249.27
PubChem CID 7555
Peso formulazione 249.27
Percent Purity 98%