Learn More
2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17740569 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17740569 100 g 100g
17730569 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17740569 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469291000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Specifica
Vettore alfa TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Colore Colorless to Yellow
Punto d'infiammabilità 149°C
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15 H27 N3 O
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
Numero MDL 00008330
Quantità 100 g
Numero UN 2735
Molecular Weight (g/mol) 265.4
Forma fisica Viscous Liquid