Learn More
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine, Mass Spec Std.
Codice prodotto. 11353816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353816 5 g 5g
11343816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16883.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 915-76-4 | C12F21N3 | 585.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 915-76-4
Formula molecolare C12F21N3
Molecular Weight (g/mol) 585.119
Numero MDL MFCD00042438
InChI Key KXQUYHRRCVECPV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tris heptafluoropropyl-s-triazine, s-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, tris perfluoropropyl-s-triazine, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl, 2,4,6-tris perfluoropropyl-1,3,5-triazine, perfluorotripropyl-s-triazine, tris heptafluoropropyl-1,3,5-triazine, s-triazine,4,6-tris heptafluoropropyl, 1,5-triazine, 2,4,6-tris heptafluoropropyl
PubChem CID 70185
IUPAC Name 2,4,6-tris(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
SMILES C1(=NC(=NC(=N1)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
Nota nome Mass Spec Standard
Densità 1.716
Punti di ebollizione 165°C
Indice di rifrazione 1.311
Quantità 5 g
Beilstein 381010
Peso formulazione 585.12