Learn More
2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4,6-tris(Trifluoromethyl)-1,3,5-triazine |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6F9N3/c7-4(8,9)1-16-2(5(10,11)12)18-3(17-1)6(13,14)15 |
| Peso formulazione | 284.9949 |