Learn More
2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 98%
Codice prodotto. 11410521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410521 5 g 5g
11420521 25 g 25g
11430521 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410521 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20044.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 396-01-0 | C12H11N7 | 253.269 g/mol
Weak diuretic with potassium sparing properties that blocks sodium reuptake in the kidneys
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 396-01-0
Formula molecolare C12H11N7
Molecular Weight (g/mol) 253.269
Numero MDL MFCD00006708
InChI Key FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triamterene, 2,4,7-triamino-6-phenylpteridine, dyrenium, triamteren, dytac, pterofen, pterophene, triamteril, triteren, ademin
PubChem CID 5546
IUPAC Name 6-phenylpteridine-2,4,7-triamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N=C2N)N=C(N=C3N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine
Punto di fusione >300°C
Quantità 5 g
Beilstein 266723
Indice di Merck 14,9599
Peso formulazione 253.27
Percent Purity 98%