Learn More
2-(4-acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10440584
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10440584 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10440584 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00066DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Acetylpiperazin-1-yl)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
CAS 1073372-01-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C17H26BN3O3
Numero MDL MFCD09027063
Quantità 1 g
Sinonimo 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 2-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, 6-4-acetylpiperazin-1-yl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 1-4-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethanone, 1-4-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl piperazin-1-yl ethan-1-one
InChI Key RNFCDPMIZSSWDQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
IUPAC Name 1-[4-[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl]ethanone
Molecular Weight (g/mol) 331.223
PubChem CID 43811064
Peso formulazione 331.22
Percent Purity 97%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.