Learn More
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 97%
Codice prodotto. 10304412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10304412
Marca: Thermo Scientific Acros 367810010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 722-92-9 | C9H7F6NO | 259.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 722-92-9
Formula molecolare C9H7F6NO
Molecular Weight (g/mol) 259.15
Numero MDL MFCD00039258
InChI Key TZEJXCIGVMTMDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol, 4-hexafluoro-2-hydroxyisopropyl aniline, 2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, 2-4-aminophenyl hexafluoro-2-propanol, 2-4-amino-phenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-propan-2-ol, benzenemethanol,4-amino-a,a-bis trifluoromethyl, enamine_005408, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl aniline, 4-hexafluoro-2-hydroxy-2-propyl-aniline, 2-4-aminophenyl hexafluoropropan-2-ol
PubChem CID 577801
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147°C to 152°C
Colore Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 259.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.