Learn More
2-(4-Aminophenyl)ethylamine, 95%
Codice prodotto. 10265530 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10265530 5 g Bottiglia in vetro 5g
10407940 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10265530 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153840050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13472-00-9 | C8H12N2 | 136.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13472-00-9
Formula molecolare C8H12N2
Molecular Weight (g/mol) 136.2
Numero MDL MFCD00008194
InChI Key LNPMZQXEPNWCMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-aminophenyl ethylamine, 4-2-aminoethyl aniline, 4-aminophenethylamine, 4-2-amino-ethyl-phenylamine, p-aminophenethylamine, benzeneethanamine, 4-amino, 4-2-aminoethyl benzenamine, 4-aminophenylethylamine, 4-2-aminoethyl phenylamine, 4-2-amino-ethyl-aniline
PubChem CID 72895
IUPAC Name 4-(2-aminoethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CCN)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.0570g/mL
Punti di ebollizione 103°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CH2CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5905 to 1.5945
Quantità 5 g
Beilstein 13, I, 48
Gravità specifica 1.057
Peso formulazione 136.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(4-Aminophenyl)ethylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.