Learn More
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, TRC
Codice prodotto. 30336604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336604 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336604 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2876702.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
CAS 61439-59-6
Formula molecolare C15 H16 O2
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2
SMILES OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1
IUPAC Name 2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanol
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Peso formulazione 228.115