Learn More
2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol |
| CAS | 61439-59-6 |
| Formula molecolare | C15 H16 O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O2/c16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)17-12-14-4-2-1-3-5-14/h1-9,16H,10-12H2 |
| SMILES | OCCc1ccc(OCc2ccccc2)cc1 |
| IUPAC Name | 2-(4-phenylmethoxyphenyl)ethanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 228.29 |
| Peso formulazione | 228.115 |