Learn More
2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10172782
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10172782 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10172782 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00719DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Benzylpiperidino)-1-ethanamine
CAS 25842-32-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H22N2
Numero MDL MFCD03659719
Quantità 1 g
Sinonimo 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethanamine, 2-4-benzylpiperidino-1-ethanamine, 1-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethylamine, 1-piperidineethanamine,4-phenylmethyl, 2-4-benzyl-piperidin-1-yl-ethylamine, n-2-aminoethyl-4-benzylpiperidine, 2-4-benzylpiperdin-1-yl ethylamine, 2-4-benzylpiperidin-1-yl ethan-1-amine, 2-4-phenylmethyl piperidin-1-yl ethanamine
InChI Key PCNDXYHWLSHXMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCN1CCC(CC2=CC=CC=C2)CC1
IUPAC Name 2-(4-benzylpiperidin-1-yl)ethan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 218.34
PubChem CID 2779831
Peso formulazione 218.34
Percent Purity 97%