Learn More
2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid |
| CAS | 96107-55-0 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C24 H27 O4 P |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | 2,4-diisopropylphenyl Diphenyl Phosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)20-15-16-24(23(17-20)19(3)4)28-29(25,26-21-11-7-5-8-12-21)27-22-13-9-6-10-14-22/h5-19H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c(c1)C(C)C |
| IUPAC Name | (2,4-diisopropylphenyl) diphenyl phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 410.44 |
| Vedi altri risultati |