missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid, TRC

Codice prodotto. 30337585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30337585 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30337585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB45148050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2,4-Bis(1-methylethyl)phenyl Diphenyl Ester Phosphoric Acid
CAS 96107-55-0
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C24 H27 O4 P
Quantità 50 mg
Sinonimo 2,4-diisopropylphenyl Diphenyl Phosphate
InChI Formula InChI=1S/C24H27O4P/c1-18(2)20-15-16-24(23(17-20)19(3)4)28-29(25,26-21-11-7-5-8-12-21)27-22-13-9-6-10-14-22/h5-19H,1-4H3
SMILES CC(C)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c(c1)C(C)C
IUPAC Name (2,4-diisopropylphenyl) diphenyl phosphate
Molecular Weight (g/mol) 410.44
Peso formulazione 410.1647
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.