Learn More
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11490047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490047 5 g 5g
11480047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11490047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20978.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59664-42-5
Formula molecolare C9H4F6O
Molecular Weight (g/mol) 242.12
Numero MDL MFCD00083535
InChI Key DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-bis trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-ditrifluoromethylbenzaldehyde, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl, pubchem7129, acmc-209xb0, ksc610e6l, 2,4-di trifluoromethyl benzaldehyde, 2,4-bis trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2736095
IUPAC Name 2,4-bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=O)C(=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densità 1.48
Punti di ebollizione 172°C
Punto d'infiammabilità 68°C (155°F)
Indice di rifrazione 1.42
Quantità 5 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 242.12
Percent Purity 97%