Learn More
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10513611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10513611 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10513611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 311730010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Nota nome 98%
CAS 32890-87-2
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 109.0°C to 113.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H4F6O2
Formula lineare (CF3)2C6H3CO2H
Numero MDL MFCD00042496
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
InChI Key JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC Name 2,4-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 258.12
PubChem CID 141752
Peso formulazione 258.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid