Learn More
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide, 97%
Codice prodotto. 11476766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11476766 1 g 1g
11486766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11476766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23910.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 140690-56-8 | C9H5BrF6 | 307.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 140690-56-8
Formula molecolare C9H5BrF6
Molecular Weight (g/mol) 307.033
Numero MDL MFCD00010306
InChI Key SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,4-bis trifluoromethyl benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl benzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis trifluoromethyl-1-bromomethyl benzene, pubchem4879, acmc-1c0tm, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzylbromide, 2,4-bis-trifluoromethyl benzyl bromide, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzyl bromide
PubChem CID 518871
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Densità 1.637
Punti di ebollizione 112°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 92°C (197°F)
Indice di rifrazione 1.4511
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Beilstein 7995492
Peso formulazione 307.04
Percent Purity 97%