Learn More
2,4-Bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10618160
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10618160 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10618160 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00277DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2, 4-bis-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
CAS 188781-46-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H2F6N2O2
Quantità 1 g
Sinonimo 2,4-bis trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-bis-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2,4-bis trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid
InChI Key RUHKDOFTFCXTBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC Name 2,4-bis(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 260.095
PubChem CID 10539242
Peso formulazione 260.1
Percent Purity 95%