Learn More
2-(4-Bromobenzyl)thiophene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10113864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10113864 1 g Amber Glass Bottle 1g
10674015 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10113864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC70610DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 118150-25-7
Formula molecolare C11H9BrS
Molecular Weight (g/mol) 253.157
Numero MDL MFCD11841076
InChI Key GGYCIKURJBHUER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-bromobenzyl thiophene, 2-4-bromophenyl methyl thiophene
PubChem CID 15322628
IUPAC Name 2-[(4-bromophenyl)methyl]thiophene
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromobenzyl)thiophene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 253.16
Percent Purity 97%