Learn More
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30348069
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348069 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348069 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB41594610G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
CAS 111128-12-2
Formula molecolare C10H11BrO2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-(Bromomethyl)-alpha-methylbenzeneacetic Acid, 2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic Acid, 2-[p-(Bromomethyl)phenyl]propionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc(CBr)cc1
IUPAC Name 2-[4-(bromomethyl)phenyl]propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 243.1
Peso formulazione 241.9942