Learn More
2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, Mikromol™
Codice prodotto. 30050257
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050257 25 mg 25mg
30050012 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050257 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0168.230025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
CAS 114772-54-2
Nomi componenti o analita 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H10 Br N
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-(bromomethyl)-, 4'-(Bromomethyl)[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-(4'-Bromomethylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-(bromomethyl)biphenyl, 2'-(Cyano)biphenyl-4-ylmethyl bromide, 2'-Cyano-4-(bromomethyl)-1,1'-biphenyl, 4-(2-Cyanophenyl)benzyl bromide, 4-(Bromomethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4-Bromomethyl-2'-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-(Bromomethyl)-2-cyanobiphenyl, 4'-Bromomethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, 4'-Bromomethylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI Formula InChI=1S/C14H10BrN/c15-9-11-5-7-12(8-6-11)14-4-2-1-3-13(14)10-16/h1-8H,9H2
SMILES BrCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC Name 2-[4-(bromomethyl)phenyl]benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 272.14
Quantità 25 mg
Peso formulazione 270.9997 g/mol