Learn More
2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10798835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10798835 5 g Amber Glass Bottle 5g
10163764 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10798835 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62710DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 915707-62-9
Formula molecolare C11H9BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 265.11
Numero MDL MFCD09702408
InChI Key VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
IUPAC Name 2-(4-bromophenoxy)-6-methylpyrazine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 265.11
Percent Purity 97%