Learn More
2-(4-Bromophenoxy)pyridine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10535194
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10535194
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC48910DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 4783-82-8
Formula molecolare C11H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 250.10
Numero MDL MFCD08435900
InChI Key FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
IUPAC Name 2-(4-bromophenoxy)pyridine
SMILES BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 250.09
Percent Purity 95%